Läs mer
L-Leucine-d3, TRC
Produktkod. 30483207
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30483207 100 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30483207 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL330112100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Leucine-d3
CAS 87828-86-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C6 2H3 H10 N O2
Kvantitet 100 mg
Synonym L-Leucine-5,5,5-d3, L-(2H3-Methyl)leucine, L-Leucine-d3, (S)-4-(Methyl-d3)-2-aminopentanoic acid, (2S)-4-(Methyl-d3)-2-aminopentanoic acid
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3/t4?,5-
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(C)C[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5,5,5-trideuterio-4-metylpentansyra
Molekylvikt (g/mol) 134.19
Formel vikt 134.1135