Läs mer
L-Leucine-d7-N-t-BOC H2O (iso-propyl-d7), CDN
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-4,5,5,5,5',5',5'-D7 Hydrate |
| Molekylformel | C11 D7 H14 N O4 . H2 O |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-(methyl-d3)pentanoic-4,5,5,5-d4 acid hydrate, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-leucine-d7 hydrate, (2 S)-4-(Methyl-d3)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic-4,5,5,5-d4 acid monohydrate, L-Boc leucine-d7 hydrate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-4,5,5,5,5',5',5'-D7 hydrate, L-Leucine-d7-N-t-BOC H2O (iso-propyl-d7), L-Leucine-d7-N-t-BOC H2O (iso-propyl-d7), L-Leucine-d7-N-t-BOC H2O (iso-propyl-d7) |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8 H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m0./s1/i1D3,2D3,7 D; |
| LEDER | O.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | (2 S)-4,5,5,5-tetradeuterio-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-(trideuteriomethyl)pentanoic acid;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.3472 |
| Formel vikt | 256.2016 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |