Läs mer
L-Leucine ethyl ester hydrochloride, 97%
Produktkod. 11337936
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337936 25 g 25g
11327936 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337936 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13147.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2743-40-0 | C8H17NO2 | 159.23 g/mol
L-Leucin etylester hydroklorid används som en organisk kemisk syntes mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar L-Leucin etylester hydroklorid används som en organisk kemisk
syntes mellanprodukt.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2743-40-0
Molekylformel C8H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 159.23
MDL-nummer MFCD00034879
InChI-nyckel QIGLJVBIRIXQRN-ZETCQYMHSA-N
Synonym l-leucine ethyl ester hydrochloride, ethyl l-leucinate hydrochloride, h-leu-oet.hcl, s-ethyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, l-leucine ethyl ester hcl, h-leu-oet inverted exclamation mark currencyhcl, leucine, ethyl ester hydrochloride, h-leu-oet, leucine ethyl ester hydrochloride, leu-oet hcl
PubChem CID 11658447
LEDER CCOC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Leucine ethyl ester hydrochloride
Smältpunkt 134°C to 137°C
Beilstein 3994312
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn etyl-(2S)-2-amino-4-metylpentanoat;hydroklorid
Kvantitet 25 g
Odör Odorless
Formel vikt 195.69
Optisk rotation +18° (c=5 in Ethanol)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.