Läs mer
L-Leucine, MedChemExpress
Produktkod. 16419096
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16419096 100 mg
1 options
Produktkod. 16419096 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0486
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
MedChemExpress L-Leucine is an essential branched-chain amino acid (BCAA), which activates the mTOR signaling pathway.
L-Leucine is an essential branched-chain amino acid (BCAA), which activates the mTOR signaling pathway.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Leucine
CAS 61-90-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H13NO2
Löslighetsinformation H2O : 8.33 mg/mL (63.51 mM; Need ultrasonic)
LEDER N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 131.17
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 131.17
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism