Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-Leucin metylester hydroklorid, 98%
Produktkod. 10571751 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10571751 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10571751 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 125130250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7517-19-3 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Leucine methyl ester hydrochloride
Namnnotering 98%
CAS 7517-19-3
Smältpunkt 145.0°C to 155.0°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0.5% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H16ClNO2
Linjär formel (CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
MDL-nummer MFCD00012494
Kvantitet 25 g
Beilstein 04, I, 518
Specifikt rotationsförhållande + 20.00 (20.00°C c=4.5,MeOH)
Specifik rotation + 20.00
Synonym l-leucine methyl ester hydrochloride, h-leu-ome.hcl, methyl l-leucinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, h-leu-ome. hcl, leucine methyl ester hydrochloride, h-leu-ome hydrochloride, l-leucine methyl ester hydrochloride;h-leu-ome.hcl, s-2-amino-4-methyl-pentanoic acid methyl ester hydrochloride, l-leucine, methyl ester, monohydrochloride
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: 5% soluble in methanol
InChI-nyckel DODCBMODXGJOKD-HQFIOVGONA-N
LEDER Cl.COC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
IUPAC-namn metyl-(2S)-2-amino-4-metylpentanoat;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 181.66
PubChem CID 2723695
Formel vikt 181.66
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.