Läs mer
l-Leucine, Millipore™
Produktkod. 10434171
Change view
Kvantitet:
250 g
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10434171 10 kg 10kg
10177740 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10434171 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1053609010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61-90-5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Leucine
Densitet 1.17 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 10 kg