Läs mer
L-Leucin, MP Biomedicals
Produktkod. 11399009 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399009 25 g 25g
11309019 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399009 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02102158.3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00 SEK
    303.80 SEK / 25g
    Save 15.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
  • Leucin har använts som en molekylär markör vid återvinning av DNA från paleontologiska prover för PCR-analys
Kemiska identifierare
CAS 61-90-5
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00002617
InChI-nyckel ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylpentansyra
LEDER CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-LEUCINE
Smältpunkt 295 °C (litteratur)
Färg Vitt
Linjär formel C6H13NO2
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten (25 mg/ml); sparsamt löslig i alkohol.
Formel vikt 131.18
Kvalitet Not Available
Fysisk form Pulver