Läs mer
L-Leucin, MP Biomedicals
Produktkod. 11421901 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11421901 250 g 250g
11401901 25 g 25g
11411901 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11421901 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219469483
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3525.00 SEK
    3353.40 SEK / 250g
    Save 171.60 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
CAS: 61-90-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 61-90-5
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00002617
InChI-nyckel ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylpentansyra
LEDER CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Leucine
Namnnotering Väsentligt fri från isoleucin och metionin
Kvantitet 250 g
Formel vikt 131.2
Kvalitet Cellkultur
Fysisk form Kristaller