Läs mer
L-Leucin, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15547964 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15547964 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15547964 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 208306
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Leucine
CAS 61-90-5
Molekylformel C6H13NO2
Förpackning Poly flaska
MDL-nummer MFCD00002617
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
InChI-nyckel ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
LEDER CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylpentansyra
Molekylvikt (g/mol) 131.18
Kvantitet 1 kg
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
Formel vikt 131.17
Densitet 1L = 1.29kg
Kvalitet Multi-Compendial/USP