Läs mer
L-Leucin tert-butylesterhydroklorid, 98 %
Produktkod. 15496438
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496438 5 g 5g
15486438 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15496438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59980.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 2748-02-9 | C3H10NO | 76,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2748-02-9
MDL-nummer MFCD00038906
ChEBI CHEBI:78502
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Leucine tert-butyl ester hydrochloride
Molekylformel C3H10NO
Beilstein 3697141
Synonym l-alaninol, s-+-2-amino-1-propanol, s-2-aminopropan-1-ol, 2s-2-aminopropan-1-ol, h-alaninol, alaninol, s-2-amino-1-propanol, +-2-aminopropan-1-ol, 2-aminopropanol, +, unii-v403gh89l1
InChI-nyckel BKMMTJMQCTUHRP-VKHMYHEASA-O
LEDER CC(CO)N
IUPAC-namn (2S)-2-aminopropan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 76.12
Kvantitet 5 g
PubChem CID 80307
Formel vikt 223.74
Optisk rotation +12° (c=2 i DMF)
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.