Läs mer
L-Leucine, TRC
Produktkod. 30132838
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132838 25 g
17978324 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30132838 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL33011025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61-90-5
Molekylformel C6 H13 N O2
Molekylvikt (g/mol) 131.17
Synonym L-Leucine, Leucine, L- (8CI), (2S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid, (S)-(+)-Leucine, (S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid, (S)-2-Amino-4-methylvaleric acid, (S)-Leucine, L-(+)-Leucine, L-2-Amino-4-methylpentanoic acid, L-Norvaline, 4-methyl-, L-α-Aminoisocaproic acid, Leu, Leucine, Pentanoic acid, 2-amino-4-methyl-, (S)-, NSC 46709
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylpentansyra
LEDER CC(C)C[C@H](N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Leucine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Kvantitet 25 g
Formel vikt 131.0946
Procent renhet >95%