Läs mer
L-Leucin (vita kristaller eller kristallint pulver), Fisher BioReagents
Produktkod. 10637823
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10637823 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10637823 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP385100
 Begränsad artikel
I lager
Denna aminosyra är lämplig för användning i vävnadsodlingssystem som kräver tillsatser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Leucine
Smältpunkt 286 °C
Ammonium 0,02% max.
CAS 61-90-5
Arsenik (As) 1 ppm max.
pH 5,5 till 6,5
Färg Vitt
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Tändningsrester 0,1% max.
Identifiering Godkännandetest
Analysprocentintervall 98,5 till 101,0 %
Förlust vid torkning 0,2% max.
Andra aminosyror Kromatografiskt inte detekterbar
Molekylformel C6H13NO2
Förpackning Glasflaska
MDL-nummer MFCD00002617
Specifik rotation 14.9 till 16.1° (+ eller -)
Merck Index 15, 5503
Tillstånd för lösning (%T) 98% min.
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
Alfa vektor Leucin
InChI-nyckel ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
LEDER CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylpentansyra
Molekylvikt (g/mol) 131.18
Kvantitet 100 g
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
Formel vikt 131.17
Procent renhet 98,5 till 101,0 %
Fysisk form Fast