Läs mer
L-Leucinol, 97 %
Produktkod. 11430178
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430178 25 g 25g
11420178 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23745.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 7533-40-6 | C6H15NO | 117,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7533-40-6
Molekylformel C6H15NO
Molekylvikt (g/mol) 117.19
MDL-nummer MFCD00063676
InChI-nyckel VPSSPAXIFBTOHY-LURJTMIESA-N
Synonym l-leucinol, s-+-leucinol, h-leucinol, 2s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, l-+-leucinol, l +-leucinol, s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, leucinol, s-leucinol, 2s-2-amino-4-methyl-1-pentanol
PubChem CID 111307
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylpentan-l-ol
LEDER CC(C)C[C@H](N)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Leucinol
Brytningsindex 1.451
Densitet 0.917
Kokpunkt 198 °C till 200 °C
Kvantitet 25 g
Flampunkt 90 °C (194 °F)
Optisk rotation +1.1° (Snyggt)
Känslighet Luftkänslig
Beilstein 1719240
Formel vikt 117.19
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.