Läs mer
L-Leucinol, 97%
Produktkod. p-7027185
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11420178
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23745.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7533-40-6 | C6H15NO | 117.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7533-40-6
Molekylformel C6H15NO
Molekylvikt (g/mol) 117.19
MDL-nummer MFCD00063676
InChI-nyckel VPSSPAXIFBTOHY-LURJTMIESA-N
Synonym l-leucinol, s-+-leucinol, h-leucinol, 2s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, l-+-leucinol, l +-leucinol, s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, leucinol, s-leucinol, 2s-2-amino-4-methyl-1-pentanol
PubChem CID 111307
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylpentan-l-ol
LEDER CC(C)C[C@H](N)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Leucinol
Brytningsindex 1.451
Densitet 0.917
Kokpunkt 198°C to 200°C
Kvantitet 5 g
Flampunkt 90°C (194°F)
Optisk rotation +1.1° (Neat)
Känslighet Air Sensitive
Beilstein 1719240
Formel vikt 117.19
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.