Läs mer
L(+)-Leucinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10330994 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
Product Code. 10330994
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 179970250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7533-40-6 | C6H15NO | 117.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7533-40-6
Molekylformel C6H15NO
Molekylvikt (g/mol) 117.19
MDL-nummer MFCD00063676
InChI-nyckel VPSSPAXIFBTOHY-LURJTMIESA-N
Synonym l-leucinol, s-+-leucinol, h-leucinol, 2s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, l-+-leucinol, l +-leucinol, s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, leucinol, s-leucinol, 2s-2-amino-4-methyl-1-pentanol
PubChem CID 111307
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylpentan-l-ol
LEDER CC(C)C[C@H](N)CO
Specifications
Kemiskt namn eller material L(+)-Leucinol
Infrarött spektrum Authentic
Färg Färglös till gul
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589nm)
Specifik rotation +3° to +5° (20°C, 589nm) (c=9, ethanol)
Densitet 0.91g/mL
Specifikt rotationsförhållande +4° (20°C 589nm,c=9,ethanol)
Kvantitet 25 g
Fysisk form Vätska
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel (CH3)2CHCH2CH(NH2)CH2OH
Beilstein 04, 298
Formel vikt 117.19
Procent renhet ≥97.5%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.