missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Leucyl-D-leucine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Leucyl-D-leucine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24N2O3/c1-7(2)5-9(13)11(15)14-10(12(16)17)6-8(3)4/h7-10H,5-6,13H2,1-4H3,(H,14,15)(H,16,17)/t9-,10+/m0/s1 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Formel vikt | 244.1787 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?