Läs mer
l-(+)-Lithium Lactate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15891651
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15891651 100 g 100g
15801661 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15891651 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8220840100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
For synthesis
for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27848-80-2
Specifikationer
Molekylformel CH3CH(OH)COOLi
MDL-nummer MFCD00065512
Kvantitet 100 g
Synonym L-(+)-Lithium lactate, Lactic acid lithium salt, L-(+)-Lithium lactate
Molekylvikt (g/mol) 96.01