Läs mer
L-Lysine-13C6,15N2 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Lysine-13C6,15N2 Hydrochloride |
| CAS | 1200447-00-2 |
| Molekylformel | 13C6H1415N2O2 • (HCl) |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | L-Lysine-1,2,3,4,5,6-13C6-N2,N6-15N2, Hydrochloride, (S)-2,6-Diaminohexanoic acid-13C6,15N2 hydrochloride, 13C and 15N Labeled Lys, 13C and 15N Labeled Lysine Hydrochloride, SILAC Amino Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1; |
| LEDER | OC(CN1CCN(CC(N[C@@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](CC2=CC=C(O)C=C2)C(N[C@H](CC3=CNC4=C3C=CC=C4)C(N[C@H](C5=O)CCCCN)=O)=O)=O)CSSC[C@@H](C(N[C@H](C(O)=O)[C@@H](C)O)=O)NC([C@@H](N5)[C@H](O)C)=O)=O)CC6=CC=CC=C6)=O)CCN(CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC1)=O.O=C(C)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2,6-bis(15N)(azanyl)(1,2,3,4,5,6-13C6)hexanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.133646 |
| Formel vikt | 190.0964 |