missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Lysine-15N Dihydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Lysine-15N Dihydrochloride Salt |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1/i8+1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?