Läs mer
L-Lysine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9 HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Lysine-D9 Monohydrochloride |
| CAS | 2708343-64-8 |
| Molekylformel | C6 D9 H5 N2 O2 . Cl H |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | L-Lysine-d9 hydrochloride, L-Lysine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9 hydrochloride (1:1), L-Lysine-D9 monohydrochloride, (2 S)-2,6-Diaminohexanoic-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9 acid monohydrochloride, (2 S)-2,6-Diamino-2,3,3,4,4,5,5,6,6-nonadeuteriohexanoic acid monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1 H/t5-;/m0./s1/i1D2,2D2,3D2,4D2,5 D; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[C@]([2 H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 S)-2,6-diamino-2,3,3,4,4,5,5,6,6-nonadeuteriohexanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.704 |
| Formel vikt | 191.1387 g/mol |
| Visa mer |