missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Lysine-2,6,6-d3 HCl, TRC

Produktkod. 30480866
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480866 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30480866 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL4689265MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Lysine-2,6,6-d3 HCl
CAS 2330878-43-6
Molekylformel C6 D3 H11 N2 O2 . H Cl
Kvantitet 5 mg
Synonym L-Lysine-2,6,6-d3 HCl, L-Lysine-2,6,6-d3 hydrochloride, L-Lysine-2,6,6-d3 monohydrochloride, L-Lysine-2,6,6-D3 hydrochloride, (2S)-2,6-Diamino-2,6,6-trideuteriohexanoic acid monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i4D2,5D;
LEDER Cl.[2H]C([2H])(N)CCC[C@]([2H])(N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2,6-diamino-2,6,6-trideuteriohexanoic acid;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 185.667
Formel vikt 185.101
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.