Läs mer
Thermo Scientific™ L-lysin-2HCl för SILAC
Produktkod. 11325392 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11325392 500 mg 500mg
10647524 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11325392 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88429
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Studera proteinuttryck med masspektrometri med massvarianter av lysin, arginin och andra aminosyror för att utföra stabil isotopmärkning med aminosyror i cellkultur.
Thermo Scientific Tunga och lätta aminosyror används för att specifikt analysera proteinuttryck med masspektrometri med stabil isotopmärkning med aminosyror i cellkulturkvantifieringskit SILAC. Detta är en lyofiliserad preparat av L-Lysin-2HCl för SILAC experiment.
Allmänna egenskaper hos tunga och lätta aminosyror för SILAC märkning:
  • Effektiv—100 % etikettinkorporering i proteiner i levande celler
  • Flexibla—olika isotoper av tunga och/eller lätta aminosyror för arginin, lysin, leucin och prolin möjliggör kvantifiering av peptider härledda från MS-graders proteaser
  • Multiplex-funktioner—finns flera alternativa isotoper av arginin och lysin tillgängliga som möjliggör analys av flera behandlingsförhållanden i varje experiment
  • Högkvalitativa kosttillskott—innehåller tunga aminosyror med >99 % isotoprenhet
Stabil isotopmärkning med aminosyror i cellkultur (SILAC) är en kraftfull metod för att identifiera och kvantifiera relativa differentierade förändringar i komplexa proteinprover. Denna metod innebär in vivo metabolisk inkorporering av 'tunga' 13C- eller 15N-märkta aminosyror i proteiner, följt av masspektrometri (MS) för accelererad och omfattande identifiering, karaktärisering och kvantifiering av proteiner.
Thermo Scientific Tunga och lätta aminosyror används SILAC tillsammans med specialiserade cellodlingsmedier som saknar essentiella aminosyror. Tunga och lätta L-lysin samt L-arginin är de vanligaste aminosyrorna som används vid SILAC analys av tryptiska peptider. Upp till tre olika experimentella förhållanden kan enkelt analyseras med olika isotoper av lysin och arginin. För lysin tre-plex-experiment används 4,4,5,5-D4 L-lysin och 13C6 15N2 L-lysin för att generera peptider med 4- respektive 8-Da massskift, jämfört med peptider som genereras med lätt lysin. För arginin tre-plex-experiment används 13C6 L-arginin och 13C6 15N4 L-arginin för att generera peptider med 6- respektive 10-Da massskift, jämfört med peptider som genereras med lätt arginin. L-leucin är en annan aminosyra som ofta används för SILAC märkning, eftersom det är en av de vanligaste aminosyrorna som finns i proteinsekvenser. Proline är en icke-essentiell aminosyra som ibland tillsätts i SILAC medier för att förhindra metabolisk omvandling av tung arginin till tung prolin i däggdjurscellinjer med hög aktivitet av arginindehydrogenas.
Relaterade produkter
  • L-Arginin-HCl för SILAC (Cat. Nr. 89989)
  • L-Prolin för SILAC (Cat. Nr. 88211)
  • L-Leucin för SILAC (Kat. Nr. 88428)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp Aminosyror
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Etikett eller färgämne Massisotop av aminosyra
Frakt skick Rumstemperatur
Utgångsmaterial Celler
Slutlig produkttyp Protein
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Proteinmärkning
Kvantitet 500 mg
Form Pulver