Läs mer
L-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8 HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8 Hydrochloride |
| CAS | 344298-93-7 |
| Molekylformel | C6 D8 H6 N2 O2 . Cl H |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | L-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8, hydrochloride (1:1) (ACI), L-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8, monohydrochloride (9 CI), L-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-D8 hydrochloride, L-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8 hydrochloride, L-Lysine-d8 hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1 H/t5-;/m0./s1/i1D2,2D2,3D2,4D2; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 S)-2,6-diamino-3,3,4,4,5,5,6,6-octadeuteriohexanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.698 |
| Formel vikt | 190.132 g/mol |
| Visa mer |