missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Lysine-4,4,5,5-d4 HCl, CDN

Produktkod. 30321736
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30321736 0.1 g 0.1g
30316309 0.05 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321736 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND25540.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Lysine-4,4,5,5-d4 Hydrochloride
CAS 284664-96-6
Molekylformel C6 2H4 H10 N2 O2 . Cl H
Kvantitet 0.1 g
InChI formel InChI=1 S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1 H/t5-;/m0./s1/i1D2,2D2;
LEDER Cl.[2 H]C([2 H])(CN)C([2 H])([2 H])C[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2 S)-2,6-diamino-4,4,5,5-tetradeuteriohexanoic acid;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 186.67
Formel vikt 186.1073 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.