Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-lysin, 98 %
Produktkod. 15197412 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15197412 500 g Glasflaska 500g
10016203 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15197412 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 303345000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4990.00 SEK
    4425.65 SEK / 500g
    Save 564.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56-87-1 | C6H14N2O2 | 146,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-87-1
Molekylformel C6H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 146.19
MDL-nummer MFCD00064433
InChI-nyckel KDXKERNSBIXSRK-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-lysine, lysine, h-lys-oh, lysine acid, s-lysine, aminutrin, 2s-2,6-diaminohexanoic acid, l-+-lysine, alpha-lysine, lysinum
PubChem CID 5962
ChEBI CHEBI:18019
IUPAC-namn (2S)-2,6-diaminohexansyra
LEDER NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lysine
Smältpunkt 214,0 °C till 216,0 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Specifik rotation +23,0° till +27,0° (20 °C, 589 nm) (C=2, 1N HCl)
Vatten 3% max.
Kvantitet 500 g
Formel vikt 146.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver eller Kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.