Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-lysin, 98 %
Produktkod. 15404639
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15404639 25 g 25g
15414639 100 g 100g
15424639 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15404639 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62225.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1157.75 SEK
    981.65 SEK / 25g
    Save 176.10 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56-87-1 | C6H14N2O2 | 146,19 g/mol
L-lysin är en essentiell aminosyra som används i mänsklig näring. Det spelar en viktig roll för kalciumabsorption, uppbyggnad av muskelprotein och återhämtning från operation eller sportskador. Det används för behandling av herpesinfektioner och munsår. Dess derivat lysinacetylsalicylat används för att behandla smärta såväl som för att avgifta kroppen efter heroinanvändning. Det är en viktig tillsats till djurfoder. Vidare används det i många livsmedel, särskilt rött kött, fisk och mejeriprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-lysin är en essentiell aminosyra som används i mänsklig näring. Det spelar en viktig roll för kalciumabsorption, uppbyggnad av muskelprotein och återhämtning från operation eller sportskador. Det används för behandling av herpesinfektioner och munsår. Dess derivat lysinacetylsalicylat används för att behandla smärta såväl som för att avgifta kroppen efter heroinanvändning. Det är en viktig tillsats till djurfoder. Vidare används det i många livsmedel, särskilt rött kött, fisk och mejeriprodukter.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i etanol, etyleter, aceton, bensen och vanligt neutralt lösningsmedel.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-87-1
Molekylformel C6H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 146.19
MDL-nummer MFCD00064433
InChI-nyckel KDXKERNSBIXSRK-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-lysine, lysine, h-lys-oh, lysine acid, s-lysine, aminutrin, 2s-2,6-diaminohexanoic acid, l-+-lysine, alpha-lysine, lysinum
PubChem CID 5962
ChEBI CHEBI:18019
LEDER NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lysine
Smältpunkt 215 °C
Färg Vitt
Beilstein 1722531
Merck Index 14,5636
Löslighetsinformation Löslig i vatten; Olöslig i etanol, etyleter, aceton, bensen och vanligt neutralt lösningsmedel.
IUPAC-namn (2S)-2,6-diaminohexansyra
Kvantitet 25 g
Formel vikt 146.19
Optisk rotation +26° (c=2 i 6 M HCl)
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.