Läs mer
L-lysin, 99,6 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11451681 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451681 25 g 25g
11441681 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11451681 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219022425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1645.00 SEK
    1565.70 SEK / 25g
    Save 79.30 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 39665-12-8
Molekylformel C6H16N2O3
Molekylvikt (g/mol) 164.21
MDL-nummer MFCD00151035
InChI-nyckel HZRUTVAFDWTKGD-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-lysine monohydrate, l-lysine hydrate, lysine monohydrate, l +-lysine monohydrate, l-lysine, hydrate, h-lys-oh h2o, lysine, hydrate, lysine hydrate, l-lysine, monohydrate, l-lysine, hydrate 1:1
PubChem CID 16211825
IUPAC-namn (2S)-2,6-diaminohexansyrahydrat
LEDER O.NCCCCC(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-lysine, Free Base, Monohydrate
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Formel vikt 164.2
Fysisk form Kristallint pulver