Läs mer
Melford L-lysinacetat
Beskrivning
L-lysinacetat används i biotekniska processer, särskilt vid produktion av rekombinanta proteiner och enzymer.
Dessutom används L-lysinacetat i laboratorieforskning, särskilt i studier relaterade till proteinsyntes, enzymologi och andra biokemiska processer.
Dess roll som en grundläggande aminosyra gör den värdefull för att förstå olika cellulära och molekylära mekanismer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Lysine Acetate |
| CAS | 57282-49-2 |
| Molekylformel | C8H18N2O4 |
| Kvantitet | 100 g |