Läs mer
Melford L-lysinacetat
Produktkod. 30018436
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018436 500 g
30018435 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018436 Leverantör Melford Leverantörsnummer L37020500.0
L-lysinacetat används i biotekniska processer, särskilt vid produktion av rekombinanta proteiner och enzymer.
L-lysinacetat används i biotekniska processer, särskilt vid produktion av rekombinanta proteiner och enzymer. Det spelar en roll i cellodlingsmedia för att stödja tillväxten och produktiviteten hos celler.
Dessutom används L-lysinacetat i laboratorieforskning, särskilt i studier relaterade till proteinsyntes, enzymologi och andra biokemiska processer.
Dess roll som en grundläggande aminosyra gör den värdefull för att förstå olika cellulära och molekylära mekanismer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lysine Acetate
CAS 57282-49-2
Molekylformel C8H18N2O4
Kvantitet 500 g