Läs mer
L-lysinacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4813521 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 15294874
Brand: Thermo Scientific Acros 451630250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 57282-49-2 | C8H18N2O4 | 206.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57282-49-2
Molekylformel C8H18N2O4
Molekylvikt (g/mol) 206.24
MDL-nummer MFCD00039069
InChI-nyckel RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N
Synonym l-lysine acetate, l-lysine acetate salt, lysine acetate, l-lysine monoacetate, unii-ttl6g7liwz, lysine acetate salt, lysine, monoacetate, lysine acetate usp, l-lysine, acetate, ttl6g7liwz
PubChem CID 104152
IUPAC-namn ättiksyra;(2S)-2,6-diaminohexansyra
LEDER CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lysine acetate
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 206.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.