Läs mer
L-Lysine acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lysine acetate |
| CAS | 57282-49-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 H14 N2 O2 . C2 H4 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | L-Lysine, acetate (1:1), -Lysine, monoacetate (9CI), L-Lysine acetate, Lysine monoacetate, Lysine acetate, (2S)-2,6-Diaminohexanoic acid acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O2.C2H4O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;1-2(3)4/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1 |
| LEDER | CC(=O)O.NCCCC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | acetic acid;(2S)-2,6-diaminohexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.24 |
| Visa mer |