Läs mer
L-Lysine acetate, TRC
Produktkod. 30466273
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30466273 5 g
1 options
Produktkod. 30466273 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL4887785G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lysine acetate
CAS 57282-49-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C6 H14 N2 O2 . C2 H4 O2
Kvantitet 5 g
Synonym L-Lysine, acetate (1:1), -Lysine, monoacetate (9CI), L-Lysine acetate, Lysine monoacetate, Lysine acetate, (2S)-2,6-Diaminohexanoic acid acetate
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O2.C2H4O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;1-2(3)4/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
LEDER CC(=O)O.NCCCC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn acetic acid;(2S)-2,6-diaminohexanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 206.24
Formel vikt 206.1267