missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Lysine Clonixinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lysine Clonixinate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClN2O2.C6H14N2O2/c1-8-10(14)5-2-6-11(8)16-12-9(13(17)18)4-3-7-15-12;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h2-7H,1H3,(H,15,16)(H,17,18);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t;5-/m.0/s1 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 408.1564 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?