Läs mer
L-lysin dihydroklorid, 99 %
Produktkod. 10197080 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10197080 25 g Glasflaska 25g
10405851 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10197080 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 413360250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 657-26-1 | C6H16Cl2N2O2 | 219,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 657-26-1
Molekylformel C6H16Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 219.11
MDL-nummer MFCD00066389
InChI-nyckel JBBURJFZIMRPCZ-XRIGFGBMSA-N
Synonym l-lysine dihydrochloride, h-lys-oh.2hcl, l-lysine, dihydrochloride, s-2,6-diaminohexanoic acid dihydrochloride, unii-90yfr6u9qc, l-+-lysine dihydrochloride, 90yfr6u9qc, 2s-2,6-diaminohexanoic acid dihydrochloride, lysine, chloride, chloride, l-lysine, hydrochloride 1:2
PubChem CID 69567
LEDER Cl.Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lysine dihydrochloride
Smältpunkt 202,0 °C
Namnnotering 99%
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förlust vid torkning 0,5 % max. (105 °C, 3 timmar)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NH2(CH2)4CH(NH2)COOH·2HCl
Specifik rotation +14.00
Merck Index 14, 5636
IUPAC-namn (2S)-2,6-diaminohexansyra;dihydroklorid
Specifikt rotationsförhållande +14,00 (18,00 °C c=2, vatten)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 219.11
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.