Läs mer
L-Lysine dihydrochloride, 99%
Produktkod. 11443167
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443167 25 g 25g
11453167 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11443167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16127.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 657-26-1 | C6H16Cl2N2O2 | 219.11 g/mol
Syntes av hypergrenad polylysin med användning av N-hydroxisuccinimidestern av L-lysindihydroklorid som AB 2 byggsten. Histidin- och lysinstandarderna framställdes från L-histidinmonohydroklorid respektive L-lysindihydroklorid. L-homocitrullin - Kopparkomplexet framställdes från L-lysindihydroklorid i 80 till 86 procents utbyte.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Syntes av hypergrenad polylysin med användning av N-hydroxisuccinimidestern av L-lysindihydroklorid som AB 2 byggsten. Histidin- och lysinstandarderna framställdes från L-histidinmonohydroklorid respektive L-lysindihydroklorid. L-homocitrullin - Kopparkomplexet framställdes från L-lysindihydroklorid i 80 till 86 procents utbyte.
Löslighet Lösligt i
vatten (100 mg/ml).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 657-26-1
Molekylformel C6H16Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 219.11
MDL-nummer MFCD00066389
InChI-nyckel JBBURJFZIMRPCZ-XRIGFGBMSA-N
Synonym l-lysine dihydrochloride, h-lys-oh.2hcl, l-lysine, dihydrochloride, s-2,6-diaminohexanoic acid dihydrochloride, unii-90yfr6u9qc, l-+-lysine dihydrochloride, 90yfr6u9qc, 2s-2,6-diaminohexanoic acid dihydrochloride, lysine, chloride, chloride, l-lysine, hydrochloride 1:2
PubChem CID 69567
IUPAC-namn (2S)-2,6-diaminohexansyra;dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lysine dihydrochloride
Smältpunkt 202°C to 206°C
Beilstein 4539715
Merck Index 14,5636
Löslighetsinformation Soluble in water (100mg/ml).
Kvantitet 25 g
Formel vikt 219.11
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.