Läs mer
L-Lysine ethyl ester dihydrochloride, 99%
Produktkod. 11492848
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11492848 25 g 25g
11402858 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11492848 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16824.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3844-53-9 | C8H20Cl2N2O2 | 247.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3844-53-9
Molekylformel C8H20Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 247.16
MDL-nummer MFCD00039068
InChI-nyckel DZIYAIZKJOHVQC-KLXURFKVSA-N
Synonym l-lysine ethyl ester dihydrochloride, h-lys-oet.2hcl, ethyl l-lysinate dihydrochloride, ethyl 2s-2,6-diaminohexanoate dihydrochloride, ethyl l-lysinate hcl, s-ethyl 2,6-diaminohexanoate dihydrochloride, l-lysine, ethyl ester, dihydrochloride, h-lys-oet·2hcl, h-lys-oet inverted exclamation mark currency2hcl, lys-oet2hcl
PubChem CID 107468
IUPAC-namn etyl-(2S)-2,6-diaminohexanoat;dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lysine ethyl ester dihydrochloride
Smältpunkt ∼145°C (decomposition)
Beilstein 3697099
Kvantitet 25 g
Formel vikt 247.17
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Lysine ethyl ester dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl L-lysinate dihydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.