Läs mer
L-Lysine Ethyl Ester Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Lysine Ethyl Ester Dihydrochloride |
| CAS | 3844-53-9 |
| Molekylformel | C8H18N2O2 . 2(HCl) |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Lysine Ethyl Ester Dihydrochloride, NSC 162742 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N2O2.2ClH/c1-2-12-8(11)7(10)5-3-4-6-9;;/h7H,2-6,9-10H2,1H3;2*1H/t7-;;/m0../s1 |
| LEDER | Cl.Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CCCCN |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.16 |