Läs mer
L-Lysine ethyl ester diisocyanate, 97%
Produktkod. 15471569
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15471569 5 g 5g
15481569 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15471569 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64384.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 45172-15-4 | C10H14N2O4 | 226.23 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används
inom organisk syntes inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet Svårlösligt i
vatten (0,19 g/L).
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara borta från vatten/fukt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 45172-15-4
Molekylformel C10H14N2O4
Molekylvikt (g/mol) 226.23
MDL-nummer MFCD08276480
InChI-nyckel IGWTZHMYJZZIGC-IMWMWJONNA-N
Synonym s-ethyl 2,6-diisocyanatohexanoate, l-lysine ethyl ester diisocyanate, ethyllysine diisocyanate, ethyllysine diisocyanate;, ksc005q3n, lysine ethyl ester diisocyanate;, l-lysine diisocyanate ethyl ester, l-lysine ethyl ester diisocyanate;, ethyl 2s-2,6-diisocyanatohexanoate, s-2,6-diisocyanatohexanoic acid ethyl ester
PubChem CID 71440643
IUPAC-namn etyl-(2S)-2,6-diisocyanatohexanoat
LEDER CCOC(=O)[C@H](CCCCN=C=O)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lysine ethyl ester diisocyanate
Färg Gul till brun
Brytningsindex 1.4572
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water (0.19g/L).
Kvantitet 5 g
Formel vikt 226.23
Känslighet Moisture sensitive
Procent renhet 97%
Fysisk form Viskös vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Lysine ethyl ester diisocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Lysine ethyl esterdiisocyanate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.