Läs mer
L-lysin [fri bas], MP Biomedicals
Produktkod. 11471901 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11471901 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11471901 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219469680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9815.00 SEK
    9347.46 SEK / 100g
    Save 467.54 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lysine [Free Base]
CAS 39665-12-8
Molekylformel C6H16N2O3
MDL-nummer MFCD00151035
Synonym L-2, 6-Diaminohexanoic acid
InChI-nyckel HZRUTVAFDWTKGD-UHFFFAOYNA-N
LEDER O.NCCCCC(N)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2,6-diaminohexansyrahydrat
Molekylvikt (g/mol) 164.21
Kvantitet 100 g
Formel vikt 146.2
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Kristallin