Läs mer
L-lysin, fri bas, MP Biomedicals™
Produktkod. 11461681 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11461681 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11461681 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219022480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4235.00 SEK
    4031.09 SEK / 100g
    Save 203.91 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-lysine
Namnnotering Fri bas
CAS 39665-12-8
Färg Vitt
Molekylformel C6H16N2O3
MDL-nummer MFCD00151035
Synonym l-lysine monohydrate, l-lysine hydrate, lysine monohydrate, l +-lysine monohydrate, l-lysine, hydrate, h-lys-oh h2o, lysine, hydrate, lysine hydrate, l-lysine, monohydrate, l-lysine, hydrate 1:1
InChI-nyckel HZRUTVAFDWTKGD-UHFFFAOYNA-N
LEDER O.NCCCCC(N)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2,6-diaminohexansyrahydrat
Molekylvikt (g/mol) 164.21
Kvantitet 100 g
PubChem CID 16211825
Formel vikt 164.2
Fysisk form Kristallint pulver