Läs mer
L-Lysine hydrochloride, ≥98.5% (Dry Basis), Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Lysine hydrochloride |
| Smältpunkt | ∼260°C (decomposition) |
| Anteckningar om analysprocent | Dry basis |
| Förpackning | Plastic Bottle |
| Linjär formel | NH2(CH2)4CH(NH2)COOH.HCl |
| Beilstein | 3563889 |
| IUPAC-namn | (2 S)-2,6-diaminohexanoic acid;hydrochloride |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 182.65 |
| Procent renhet | ≥98.5% |
| Visa mer |