Läs mer
L-lysinhydroklorid, 99+%, MP Biomedicals
Produktkod. 11491901 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491901 500 g 500g
11481901 100 g 100g
11401911 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491901 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219469790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2065.00 SEK
    1962.96 SEK / 500g
    Save 102.04 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
CAS: 657-27-2 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 657-27-2
Molekylformel C6H15ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 182.648
InChI-nyckel BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Synonym l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
IUPAC-namn (2S)-2,6-diaminohexansyrahydroklorid
LEDER C(CCN)CC(C(=O)O)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lysine, 99+%
Namnnotering Hydroklorid
Kvantitet 500 g
Formel vikt 182.6
Kvalitet Cellkultur
Fysisk form Kristaller