Läs mer
L-Lysine Hydrochloride, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15557964 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15557964 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15557964 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 208406
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lysine Hydrochloride
CAS 657-27-2
Molekylformel C6H15ClN2O2
Förpackning Poly flaska
MDL-nummer MFCD00064564 MFCD00081870
Synonym l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
InChI-nyckel BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
LEDER C(CCN)CC(C(=O)O)N.Cl
IUPAC-namn (2S)-2,6-diaminohexansyra;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 182.648
Kvantitet 1 kg
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
Formel vikt 182.65
Kvalitet Multi-Compendial/USP