Läs mer
L-Lysine Hydrochloride (White Powder), Fisher BioReagents
Produktkod. 10438733
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10438733 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10438733 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP386100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lysine Hydrochloride
Smältpunkt 263°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 657-27-2
Arsenik (As) 1ppm max.
Färg White
Klorid 19.12 to 19.51%
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Identifiering Pass Test
Analysprocentintervall 98.5 to 100.5 %
Förlust vid torkning 0.4% max.
Andra aminosyror Chromatographically not detectable
Molekylformel C6H15ClN2O2
Förpackning Glass Bottle
MDL-nummer MFCD00064564 MFCD00081870
Rester efter antändning 0.1% max.
Specifik rotation 20.7 to 21.5° (+ or -)
Merck Index 15, 5697
Tillstånd för lösning (%T) 98.0% min.
Synonym l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
Alfa vektor Lysine Hydrochloride
InChI-nyckel BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
LEDER C(CCN)CC(C(=O)O)N.Cl
IUPAC-namn (2S)-2,6-diaminohexanoic acid;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 182.648
Kvantitet 100 g
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
Formel vikt 182.65
Procent renhet 98.5 to 100.5%
Fysisk form Solid