Läs mer
L-lysinmetylesterdihydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15520614 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15520614 100 g 100g
15500614 5 g 5g
15510614 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15520614 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 459271000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26348-70-9 | C7H18Cl2N2O2 | 233.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26348-70-9
Molekylformel C7H18Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 233.13
MDL-nummer MFCD00039067
InChI-nyckel SXZCBVCQHOJXDR-ILKKLZGPSA-N
Synonym l-lysine methyl ester dihydrochloride, h-lys-ome.2hcl, methyl l-lysinate dihydrochloride, l-lysine methyl ester 2hcl, s-methyl 2,6-diaminohexanoate dihydrochloride, l-lysine, methyl ester, dihydrochloride, methyl l-lysinate hcl, lysine, methyl ester, dihydrochloride, methyl 2s-2,6-diaminohexanoate dihydrochloride, h-lys-ome
PubChem CID 117778
IUPAC-namn metyl (2S)-2,6-diaminohexanoat; dihydroklorid
LEDER [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC(=O)[C@@H](N)CCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lysine methyl ester dihydrochloride
Smältpunkt 200.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Kvantitet 100 g
Formel vikt 233.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.