Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-lysin metylester dihydroklorid, 99 %
Produktkod. 11443677
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443677 500 g 500g
11423677 25 g 25g
11433677 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443677 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A18157.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 26348-70-9 | C7H18Cl2N2O2 | 233,13 g/mol
L-lysinmetylesterdihydroklorid används vid framställning av lysinmetylesterbaserade katjoniska ytaktiva ämnen och hydrogeler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar L-lysinmetylesterdihydroklorid används vid framställning av
lysinmetylesterbaserade katjoniska ytaktiva ämnen och hydrogeler.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26348-70-9
Molekylformel C7H18Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 233.13
MDL-nummer MFCD00039067
InChI-nyckel SXZCBVCQHOJXDR-ILKKLZGPSA-N
Synonym l-lysine methyl ester dihydrochloride, h-lys-ome.2hcl, methyl l-lysinate dihydrochloride, l-lysine methyl ester 2hcl, s-methyl 2,6-diaminohexanoate dihydrochloride, l-lysine, methyl ester, dihydrochloride, methyl l-lysinate hcl, lysine, methyl ester, dihydrochloride, methyl 2s-2,6-diaminohexanoate dihydrochloride, h-lys-ome
PubChem CID 117778
IUPAC-namn metyl (2S)-2,6-diaminohexanoat; dihydroklorid
LEDER [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC(=O)[C@@H](N)CCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lysine methyl ester dihydrochloride
Smältpunkt ∼200 °C (dekomposition)
Beilstein 5302183
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Kvantitet 500 g
Formel vikt 233.14
Känslighet Hygroskopisk
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.