Läs mer
L-lysin metylesterdihydroklorid, TRC
Produktkod. 30475522
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30475522 10 g
1 options
Produktkod. 30475522 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL46890010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lysine Methyl Ester Dihydrochloride
CAS 26348-70-9
Molekylformel C7H18Cl2N2O2
Kvantitet 10 g
Synonym L-Lysine Methyl Ester DiHydrochloride, Methyl L-Lysinate Hydrochloride, NSC 83256
InChI formel InChI=1S/C7H16N2O2.2ClH/c1-11-7(10)6(9)4-2-3-5-8;;/h6H,2-5,8-9H2,1H3;2*1H/t6-;;/m0../s1
LEDER Cl.Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCN
IUPAC-namn metyl(2S)-2,6-diaminohexanoat; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 233.14
Formel vikt 232.0745