Läs mer
L-lysin metylesterdihydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Lysine Methyl Ester Dihydrochloride |
| CAS | 26348-70-9 |
| Molekylformel | C7H18Cl2N2O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | L-Lysine Methyl Ester DiHydrochloride, Methyl L-Lysinate Hydrochloride, NSC 83256 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2O2.2ClH/c1-11-7(10)6(9)4-2-3-5-8;;/h6H,2-5,8-9H2,1H3;2*1H/t6-;;/m0../s1 |
| LEDER | Cl.Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCN |
| IUPAC-namn | metyl(2S)-2,6-diaminohexanoat; Dihydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.14 |
| Formel vikt | 232.0745 |