Läs mer
Melford L-lysinmonohydrat
Produktkod. 30018438
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018438 500 g
30018437 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018438 Leverantör Melford Leverantörsnummer L37050500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 39665-12-8
  • Molekylformel: C 6 H 14 N 2 O 2 H 2 O
  • Molekylvikt: 164,21 g/mol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lysine Monohydrate
CAS 39665-12-8
Molekylformel C6H14N2O2-H2O
Kvantitet 500 g