Läs mer
L-lysinmonohydrat, 97 %
Produktkod. 11499963
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499963 25 g 25g
11409973 100 g 100g
11419973 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499963 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13040.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    674.35 SEK
    605.65 SEK / 25g
    Save 68.70 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 39665-12-8 | C6H16N2O3 | 164,21 g/mol
L-lysin är en essentiell proteinogen alfa-aminosyra som används i olika applikationer, såsom tillskott från icke-djur i cellodlingsmedia. Det fungerar som ett substrat för enzymer som L-lysinoxidas såväl som en komponent av polylysinpolymerer. Det är också involverat i studierna av glykeringsmekanismen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-lysin är en essentiell proteinogen alfa-aminosyra som används i olika applikationer som tillskott från icke-djur i cellodlingsmedia. Det fungerar som ett substrat för enzymer som L-lysinoxidas såväl som en komponent av polylysinpolymerer. Det är också involverat i studierna av glykeringsmekanismen.
Löslighet Löslig i
vatten och saltsyra.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39665-12-8
Molekylformel C6H16N2O3
Molekylvikt (g/mol) 164.21
MDL-nummer MFCD00151035
InChI-nyckel HZRUTVAFDWTKGD-XZNNNFJINA-N
Synonym l-lysine monohydrate, l-lysine hydrate, lysine monohydrate, l +-lysine monohydrate, l-lysine, hydrate, h-lys-oh h2o, lysine, hydrate, lysine hydrate, l-lysine, monohydrate, l-lysine, hydrate 1:1
PubChem CID 16211825
LEDER O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lysine monohydrate
Smältpunkt 210 °C (dekomposition)
Beilstein 1722531
Merck Index 14,5636
Löslighetsinformation Löslig i vatten och saltsyra.
IUPAC-namn 2,6-diaminohexansyrahydrat
Kvantitet 25 g
Formel vikt 164,21 (146,19 Vattenfattig)
Optisk rotation +22,5° (c=2 i 6 M HCl)
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.